Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMT1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CKMT1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001015001.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1159 |
Nombre | CKMT1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16015911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16035911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055911
|
enQuireBio™
QP8676-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001015001.1 | |
CKMT1A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1159 | |
Research Use Only | |
CKMT1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASERRRLYPP SAEYPDLRKH NNCMASHLTP AVYARLCDKT TPTGWTLDQC IQTGVDNPGH PFIKTVGMVA GDEETYEVFA DLFDPVIQER HNGYDPRTMK HTTDLDASKI RSGYFDERYV LSSRVRTGRS IRGLSLPPAC TRAERREVER VVVDALSGLK GDLAGRYYRL SEMTEAEQQQ LIDDHFLFDK PVSPLLTAAG MARDWPDARG IWHNNEKSFL IWVNEEDHTR VISMEKGGNM KRVFERFCRG LKEVERLIQE RGWEFMWNER LGYILTCPSN LGTGLRAGVH IKLPLLSKDS RFPKILENLR LQKRGTGGVD TAATGGVFDI SNLDRLGKSE VELVQLVIDG VNYLIDCERR LERGQDIRIP TPVIHTKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |