Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor VII / FVII / F7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor VII / FVII / F7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6012-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000122.1
Coagulation Factor VII / FVII / F7 Protein
Research Use Only
F7
Recombinant Protein
E. coli
ANAFLEELRP GSLERECKEE QCSFEEAREI FKDAERTKLF WISYSDGDQC ASSPCQNGGS CKDQLQSYIC FCLPAFEGRN CETHKDDQLI CVNENGGCEQ YCSDHTGTKR SCRCHEGYSL LADGVSCTPT VEYPCGKIPI LEKRNASKPQ GR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2155
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol