Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COP9 signalosome complex subunit 7a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COP9 signalosome complex subunit 7a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8160-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001157565.1
COP9 signalosome complex subunit 7a Protein
Research Use Only
COPS7A
Recombinant Protein
E. coli
SAEVKVTGQN QEQFLLLAKS AKGAALATLI HQVLEAPGVY VFGELLDMPN VRELAESDFA STFRLLTVFA YGTYADYLAE ARNLPPLTEA QKNKLRHLSV VTLAAKVKCI PYAVLLEALA LRNVRQLEDL VIEAVYADVL RGSLDQRNQR LEVDYSIGRD IQRQDLSAIA RTLQEWCVGC EVVLSGIEEQ VSRANQHKEQ QLGLKQQIES EVANLKKTIK VTTAAAAAAT SQDPEQHLTE LREPAPGTNQ RQPSKKASKG KGLRGSAKIW SKSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50813
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol