Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001003684.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29796 |
Nombre | Cytochrome b-c1 complex subunit 9 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16093431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16043431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16073431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16083431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16063431
|
enQuireBio™
QP8232-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001003684.1 | |
Cytochrome b-c1 complex subunit 9 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29796 | |
Research Use Only | |
UQCR10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAATLTSKLY SLLFRRTSTF ALTIIVGVMF FERAFDQGAD AIYDHINEGK LWKHIKHKYE NK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |