missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDOST / OST48 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDOST / OST48, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002941.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6184 |
Nombre | DDOST / OST48 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16094921
|
enQuireBio™
QP8493-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16034931
|
enQuireBio™
QP8493-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16084921
|
enQuireBio™
QP8493-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16014931
|
enQuireBio™
QP8493-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16024931
|
enQuireBio™
QP8493-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16004931
|
enQuireBio™
QP8493-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_002941.1 | |
DDOST / OST48 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6184 | |
Research Use Only | |
DDOST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SHLAKVTAEV VLAHLGGGST SRATSFLLAL EPELEARLAH LGVQVKGEDE EENNLEVRET KIKGKSGRFF TVKLPVALDP GAKISVIVET VYTHVLHPYP TQITQSEKQF VVFEGNHYFY SPYPTKTQTM RVKLASRNVE SYTKLGNPTR SEDLLDYGPF RDVPAYSQDT FKVHYENNSP FLTITSMTRV IEVSHWGNIA VEENVDLKHT GAVLKGPFSR YDYQRQPDSG ISSIRSFKTI LPAAAQDVYY RDEIGNVSTS HLLILDDSVE MEIRPRFPLF GGWKTHYIVG YNLPSYEYLY NLGDQYALKM RFVDHVFDEQ VIDSLTVKII LPEGAKNIEI DSPYEISRAP DELHYTYLDT FGRPVIVAYK KNLVEQHIQD IVVH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |