Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dysbindin domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dysbindin domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001041686.1
ID de gen (Entrez) 55861
Nombre Dysbindin domain-containing protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
16042431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
16032431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072431
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8060-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001041686.1
Dysbindin domain-containing protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
55861
Research Use Only
DBNDD2
Recombinant Protein
E. coli
MDPNPRAALE RQQLRLRERQ KFFEDILQPE TEFVFPLSHL HLESQRPPIG SISSMEVNVD TLEQVELIDL GDPDAADVFL PCEDPPPTPQ SSGMDNHLEE LSLPVPTSDR TTSRTSSSSS SDSSTNLHSP NPSDDGADTP LAQSDEEEER GDGGAEPGAC S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.