missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase parkin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004553.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5071 |
Nombre | E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16053500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16003500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16033500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16043500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16023500
|
enQuireBio™
QP6466-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004553.2 | |
E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5071 | |
Research Use Only | |
PARK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIVFVRFNSS HGFPVEVDSD TSIFQLKEVV AKRQGVPADQ LRVIFAGKEL RNDWTVQNCD LDQQSIVHIV QRPWRKGQEM NATGGDDPRN AAGGCEREPQ SLTRVDLSSS VLPGDSVGLA VILHTDSRKD SPPAGSPAGR SIYNSFYVYC KGPCQRVQPG KLRVQCSTCR QATLTLTQGP SCWDDVLIPN RMSGECQSPH CPGTSAEFFF KCGAHPTSDK ETSVALHLIA TNSRNITCIT CTDVRSPVLV FQCNSRHVIC LDCFHLYCVT RLNDRQFVHD PQLGYSLPCV AGCPNSLIKE LHHFRILGEE QYNRYQQYGA EECVLQMGGV LCPRPGCGAG LLPEPDQRKV TCEGGNGLGC GFAFCRECKE AYHEGECSAV FEASGTTTQA YRVDERAAEQ ARWEAASKET IKKTTKPCPR CHVPVEKNGG CMHMKCPQPQ CRLEWCWNCG CEWNRVCMGD HWFDV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |