Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_073576.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64750 |
Nombre | E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16082731
|
enQuireBio™
QP8114-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002741
|
enQuireBio™
QP8114-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16092731
|
enQuireBio™
QP8114-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012741
|
enQuireBio™
QP8114-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022741
|
enQuireBio™
QP8114-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032741
|
enQuireBio™
QP8114-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_073576.1 | |
E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64750 | |
Research Use Only | |
SMURF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSNPGGRRNG PVKLRLTVLC AKNLVKKDFF RLPDPFAKVV VDGSGQCHST DTVKNTLDPK WNQHYDLYIG KSDSVTISVW NHKKIHKKQG AGFLGCVRLL SNAINRLKDT GYQRLDLCKL GPNDNDTVRG QIVVSLQSRD RIGTGGQVVD CSRLFDNDLP DGWEERRTAS GRIQYLNHIT RTTQWERPTR PASEYSSPGR PLSCFVDENT PISGTNGATC GQSSDPRLAE RRVRSQRHRN YMSRTHLHTP PDLPEGYEQR TTQQGQVYFL HTQTGVSTWH DPRVPRDLSN INCEELGPLP PGWEIRNTAT GRVYFVDHNN RTTQFTDPRL SANLHLVLNR QNQLKDQQQQ QVVSLCPDDT ECLTVPRYKR DLVQKLKILR QELSQQQPQA GHCRIEVSRE EIFEESYRQV MKMRPKDLWK RLMIKFRGEE GLDYGGVARE WLYLLSHEML NPYYGLFQYS RDDIYTLQIN PDSAVNPEHL SYFHFVGRIM GMAVFHGHYI DGGFTLPFYK QLLGKSITLD DMELVDPDLH NSLVWILEND ITGVLDHTFC VEHNAYGEII QHELKPNGKS IPVNEENKKE YVRLYVNWRF LRGIEAQFLA LQKGFNEVIP QHLLKTFDEK ELELIICGLG KIDVNDWKVN TRLKHCTPDS NIVKWFWKAV EFFDEERRAR LLQFVTGSSR VPLQGFKALQ GAAGPRLFTI HQIDACTNNL PKAHTCFNRI DIPPYESYEK LYEKLLTAIE ETCGFAVE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |