Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EFCAB14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EFCAB14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8477-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_055589.1
EFCAB14 Protein
Research Use Only
EFCAB14
Recombinant Protein
E. coli
MKKRKELNAL IGLAGDSRRK KPKKGPSSHR LLRTEPPDSD SESSSEEEEE FGVVGNRSRF AKGDYLRCCK ICYPLCGFVI LAACVVACVG LVWMQVALKE DLDALKEKFR TMESNQKSSF QEIPKLNEEL LSKQKQLEKI ESGEMGLNKV WINITEMNKQ ISLLTSAVNH LKANVKSAAD LISLPTTVEG LQKSVASIGN TLNSVHLAVE ALQKTVDEHK KTMELLQSDM NQHFLKETPG SNQIIPSPSA TSELDNKTHS ENLKQDILYL HNSLEEVNSA LVGYQRQNDL KLEGMNETVS NLTQRVNLIE SDVVAMSKVE KKANLSFSMM GDRSATLKRQ SLDQVTNRTD TVKIQSIKKE DSSNSQVSKL REKLQLISAL TNKPESNRPP ETADEEQVES FTSKPSALPK FSQFLGDPVE KAAQLRPISL PGVSSTEDLQ DLFRKTGQDV DGKLTYQEIW TSLGSAMPEP ESLRAFDSDG DGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9813
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol