Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF1AY Protein
A cDNA sequence encoding the EIF1AY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | EIF1AY Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998288
|
enQuireBio™
QP11764-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978288
|
enQuireBio™
QP11764-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988288
|
enQuireBio™
QP11764-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
EIF1AY Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The EIF1AY protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSMNPEYDY LFKLLLIGDS GVGKSCLLLR FADDTYTESY ISTIGVDFKI RTIELDGKTI KLQIWDTAGQ ERFRTITSSY YRGAHGIIVV YDVTDQESFN NVKQWLQEID RYASENVNKL LVGNKCDLTT KKVVDYTTAK EFADSLGIPF LETSAKNATN VEQSFMTMAA EIKKRMGPGA TAGGAEKSNV KIQSTPVKQS GGGCC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |