Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055054.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8892 |
Nombre | EIF2B2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15979029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15929029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15959029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15969029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15949029
|
enQuireBio™
QP5970-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_055054.1 | |
EIF2B2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8892 | |
Research Use Only | |
EIF2B2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGSAAKGSE LSERIESFVE TLKRGGGPRS SEEMARETLG LLRQIITDHR WSNAGELMEL IRREGRRMTA AQPSETTVGN MVRRVLKIIR EEYGRLHGRS DESDQQESLH KLLTSGGLNE DFSFHYAQLQ SNIIEAINEL LVELEGTMEN IAAQALEHIH SNEVIMTIGF SRTVEAFLKE AARKRKFHVI VAECAPFCQG HEMAVNLSKA GIETTVMTDA AIFAVMSRVN KVIIGTKTIL ANGALRAVTG THTLALAAKH HSTPLIVCAP MFKLSPQFPN EEDSFHKFVA PEEVLPFTEG DILEKVSVHC PVFDYVPPEL ITLFISNIGG NAPSYIYRLM SELYHPDDHV L | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |