Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endophilin-B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001273974.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 56904 |
Nombre | Endophilin-B2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16092621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16042621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16072621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16082621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16062621
|
enQuireBio™
QP8092-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001273974.1 | |
Endophilin-B2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56904 | |
Research Use Only | |
SH3GLB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDFNMKKLAS DAGIFFTRAV QFTEEKFGQA EKTELDAHFE NLLARADSTK NWTEKILRQT EVLLQPNPSA RVEEFLYEKL DRKVPSRVTN GELLAQYMAD AASELGPTTP YGKTLIKVAE AEKQLGAAER DFIHTASISF LTPLRNFLEG DWKTISKERR LLQNRRLDLD ACKARLKKAK AAEAKATTVP DFQETRPRNY ILSASASALW NDEVDKAEQE LRVAQTEFDR QAEVTRLLLE GISSTHVNHL RCLHEFVKSQ TTYYAQCYRH MLDLQKQLGR FPGTFVGTTE PASPPLSSTS PTTAAATMPV VPSVASLAPP GEASLCLEEV APPASGTRKA RVLYDYEAAD SSELALLADE LITVYSLPGM DPDWLIGERG NKKGKVPVTY LELLS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |