Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004310.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 343413 |
Nombre | Fc receptor-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16070241
|
enQuireBio™
QP7695-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16010251
|
enQuireBio™
QP7695-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16060241
|
enQuireBio™
QP7695-ec-100ug |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16090241
|
enQuireBio™
QP7695-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16000251
|
enQuireBio™
QP7695-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16080241
|
enQuireBio™
QP7695-ec-1mg |
1 mg |
2840.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001004310.2 | |
Fc receptor-like protein 1 | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
343413 | |
Research Use Only | |
FCRL6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LYLQAWPNPV FEGDALTLRC QGWKNTPLSQ VKFYRDGKFL HFSKENQTLS MGAATVQSRG QYSCSGQVMY IPQTFTQTSE TAMVQVQELF PPPVLSAIPS PEPREGSLVT LRCQTKLHPL RSALRLLFSF HKDGHTLQDR GPHPELCIPG AKEGDSGLYW CEVAPEGGQV QKQSPQLEVR VQAPVSRPVL TLHHGPADPA VGDMVQLLCE AQRGSPPILY SFYLDEKIVG NHSAPCGGTT SLLFPVKSEQ DAGNYSCEAE NSVSRERSEP KKLSLKGSQV LFTPASNW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |