Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_112572.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 83417 |
Nombre | Fc receptor-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16021321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071321
|
enQuireBio™
QP7876-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_112572.1 | |
Fc receptor-like protein 1 | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83417 | |
Research Use Only | |
FCRL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AHKPVISVHP PWTTFFKGER VTLTCNGFQF YATEKTTWYH RHYWGEKLTL TPGNTLEVRE SGLYRCQARG SPRSNPVRLL FSSDSLILQA PYSVFEGDTL VLRCHRRRKE KLTAVKYTWN GNILSISNKS WDLLIPQASS NNNGNYRCIG YGDENDVFRS NFKIIKIQEL FPHPELKATD SQPTEGNSVN LSCETQLPPE RSDTPLHFNF FRDGEVILSD WSTYPELQLP TVWRENSGSY WCGAETVRGN IHKHSPSLQI HVQRIPVSGV LLETQPSGGQ AVEGEMLVLV CSVAEGTGDT TFSWHREDMQ ESLGRKTQRS LRAELELPAI RQSHAGGYYC TADNSYGPVQ SMVLNVTVRE TPGNRDGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |