missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45GIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the GADD45GIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | GADD45GIP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918808
|
enQuireBio™
QP11921-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998798
|
enQuireBio™
QP11921-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15908808
|
enQuireBio™
QP11921-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
GADD45GIP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GADD45GIP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRWQLGPRY AAKQFARYGA ASGVVPGSLW PSPEQLRELE AEEREWYPSL ATMQESLRVK QLAEEQKRRE REQHIAECMA KMPQMIVNWQ QQQRENWEKA QADKERRARL QAEAQELLGY QVDPRSARFQ ELLQDLEKKE RKRLKEEKQK RKKEARAAAL AAAVAQDPAA SGAPSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |