Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
339.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004855.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9518 |
Nombre | GDF-15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975629
|
enQuireBio™
QP4998-ye-50ug |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15935629
|
enQuireBio™
QP4998-ye-100ug |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15955629
|
enQuireBio™
QP4998-ye-200ug |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15965629
|
enQuireBio™
QP4998-ye-500ug |
500 μg |
1500.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15945629
|
enQuireBio™
QP4998-ye-1mg |
1 mg |
2450.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004855.2 | |
GDF-15 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9518 | |
Research Use Only | |
GDF15 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |