missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human GDNF Protein

Código de producto. 18793988
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18793988

Marca: R&D Systems™ 212GD01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity, Binding Activity

Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ) at 1 μg/mL can bind Recombinant Human GDNF with an apparent Kd <1 nM.

Información de órdenes

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P39905
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 2668
Peso molecular 11.6 kDa (monomer)
Cantidad 1 mg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human GDNF protein Arg109-Ile211
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Actividad biológica 2 to 12ng/mL
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado