missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GHRH Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
250 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
250 microgramos
5 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GHRH Protein |
| Cantidad | 250 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | GHRH increases plasma growth hormone concentrations by directly stimulating the anterior pituitary gland to release natural human growth hormone. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | The free base of sermorelin has the empirical formula C149H246N 44O42STyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-NH2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido