Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glia-derived nexin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glia-derived nexin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6674-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001130000.1
Glia-derived nexin Protein
Research Use Only
SERPINE2
Recombinant Protein
E. coli
SHFNPLSLEE LGSNTGIQVF NQIVKSRPHD NIVISPHGIA SVLGMLQLGA DGRTKKQLAM VMRYGVNGVG KILKKINKAI VSKKNKDIVT VANAVFVKNA SEIEVPFVTR NKDVFQCEVR NVNFEDPASA CDSINAWVKN ETRDMIDNLL SPDLIDGVLT RLVLVNAVYF KGLWKSRFQP ENTKKRTFVA ADGKSYQVPM LAQLSVFRCG STSAPNDLWY NFIELPYHGE SISMLIALPT ESSTPLSAII PHISTKTIDS WMSIMVPKRV QVILPKFTAV AQTDLKEPLK VLGITDMFDS SKANFAKITT GSENLHVSHI LQKAKIEVSE DGTKASAATT AILIARSSPP WFIVDRPFLF FIRHNPTGAV LFMGQINKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5270
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol