missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucokinase regulatory Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucokinase regulatory protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001477.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2646 |
Nombre | Glucokinase regulatory Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059640
|
enQuireBio™
QP7596-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001477.2 | |
Glucokinase regulatory Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2646 | |
Research Use Only | |
GCKR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGTKRFQHV IETPEPGKWE LSGYEAAVPI TEKSNPLTQD LDKADAENIV RLLGQCDAEI FQEEGQALST YQRLYSESIL TTMVQVAGKV QEVLKEPDGG LVVLSGGGTS GRMAFLMSVS FNQLMKGLGQ KPLYTYLIAG GDRSVVASRE GTEDSALHGI EELKKVAAGK KRVIVIGISV GLSAPFVAGQ MDCCMNNTAV FLPVLVGFNP VSMARNDPIE DWSSTFRQVA ERMQKMQEKQ KAFVLNPAIG PEGLSGSSRM KGGSATKILL ETLLLAAHKT VDQGIAASQR CLLEILRTFE RAHQVTYSQS PKIATLMKSV STSLEKKGHV YLVGWQTLGI IAIMDGVECI HTFGADFRDV RGFLIGDHSD MFNQKAELTN QGPQFTFSQE DFLTSILPSL TEIDTVVFIF TLDDNLTEVQ TIVEQVKEKT NHIQALAHST VGQTLPIPLK KLFPSIISIT WPLLFFEYEG NFIQKFQREL STKWVLNTVS TGAHVLLGKI LQNHMLDLRI SNSKLFWRAL AMLQRFSGQS KARCIESLLR AIHFPQPLSD DIRAAPISCH VQVAHEKEQV IPIALLSLLF RCSITEAQAH LAAAPSVCEA VRSALAGPGQ KRTADPLEIL EPDVQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |