Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutamate receptor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutamate receptor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6120-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_000819.3
Glutamate receptor 3 Protein
Research Use Only
GRIA3
Recombinant Protein
E. coli
SLLGHYKWEK FVYLYDTERG FSILQAIMEA AVQNNWQVTA RSVGNIKDVQ EFRRIIEEMD RRQEKRYLID CEVERINTIL EQVVILGKHS RGYHYMLANL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2892
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol