Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycodelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycodelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
820.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001018058.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5047 |
Nombre | Glycodelin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003480
|
enQuireBio™
QP6462-ma-20ug |
20 μg |
820.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013480
|
enQuireBio™
QP6462-ma-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16093470
|
enQuireBio™
QP6462-ma-100ug |
100 μg |
2270.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001018058.1 | |
Glycodelin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5047 | |
Research Use Only | |
PAEP | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MDIPQTKQDL ELPKLAGTWH SMAMATNNIS LMATLKAPLR VHITSLLPTP EDNLEIVLHR WENNSCVEKK VLGEKTENPK KFKINYTVAN EATLLDTDYD NFLFLCLQDT TTPIQSMMCQ YLARVLVEDD EIMQGFIRAF RPLPRHLWYL LDLKQMEEPC RF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |