Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8490-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_005264.2
GNB2 Protein
Research Use Only
GNB2
Recombinant Protein
E. coli
ARKACGDSTL TQITAGLDPV GRIQMRTRRT LRGHLAKIYA MHWGTDSRLL VSASQDGKLI IWDSYTTNKV HAIPLRSSWV MTCAYAPSGN FVACGGLDNI CSIYSLKTRE GNVRVSRELP GHTGYLSCCR FLDDNQIITS SGDTTCALWD IETGQQTVGF AGHSGDVMSL SLAPDGRTFV SGACDASIKL WDVRDSMCRQ TFIGHESDIN AVAFFPNGYA FTTGSDDATC RLFDLRADQE LLMYSHDNII CGITSVAFSR SGRLLLAGYD DFNCNIWDAM KGDRAGVLAG HDNRVSCLGV TDDGMAV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2783
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol