Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDGFL1 Protein
A cDNA sequence encoding the HDGFL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 154150 |
---|---|
Nombre | HDGFL1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | HDGFL1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15929698
|
enQuireBio™
QP12207-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15919698
|
enQuireBio™
QP12207-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15909698
|
enQuireBio™
QP12207-100ug |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
154150 | |
Research Use Only | |
HDGFL1 | |
Human | |
His | |
HDGFL1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline, (pH 7.4) and 10% glycerol. |
HDGFL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSAYGMP MYKSGDLVFA KLKGYAHWPA RIEHMTQPNR YQVFFFGTHE TAFLSPKRLF PYKECKEKFG KPNKRRGFSA GLWEIENNPT VQASDCPLAS EKGSGDGPWP EPEAAEGDED KPTHAGGGGD ELGKPDDDKP TEEEKGPLKR SAGDPPEDAP KRPKEAAPDQ EEEAEAERAA EAERAAAAAA ATAVDEESPF LVAVENGSAP SEPGLVCEPP QPEEEELREE EVADEEASQE WHAEAPGGGD RDSL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |