missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein OTX2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein OTX2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6458-ec-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16063440

  • 2385.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001257452.1
Homeobox protein OTX2 Protein
Research Use Only
OTX2
Recombinant Protein
E. coli
MMSYLKQPPY AVNGLSLTTS GMDLLHPSVG YPGPWASCPA ATPRKQRRER TTFTRAQLDV LEALFAKTRY PDIFMREEVA LKINLPESRV QVWFKNRRAK CRQQQQQQQN GGQNKVRPAK KKTSPAREVS SESGTSGQFT PPSSTSVPTI ASSSAPVSIW SPASISPLSD PLSTSSSCMQ RSYPMTYTQA SGYSQGYAGS TSYFGGMDCG SYLTPMHHQL PGPGATLSPM GTNAVTSHLN QSPASLSTQG YGASSLGFNS TTDCLDYKDQ TASWKLNFNA DCLDYKDQTS SWKFQVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5015
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales