Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein OTX2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein OTX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6458-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001257452.1
Homeobox protein OTX2 Protein
Research Use Only
OTX2
Recombinant Protein
E. coli
MMSYLKQPPY AVNGLSLTTS GMDLLHPSVG YPGPWASCPA ATPRKQRRER TTFTRAQLDV LEALFAKTRY PDIFMREEVA LKINLPESRV QVWFKNRRAK CRQQQQQQQN GGQNKVRPAK KKTSPAREVS SESGTSGQFT PPSSTSVPTI ASSSAPVSIW SPASISPLSD PLSTSSSCMQ RSYPMTYTQA SGYSQGYAGS TSYFGGMDCG SYLTPMHHQL PGPGATLSPM GTNAVTSHLN QSPASLSTQG YGASSLGFNS TTDCLDYKDQ TASWKLNFNA DCLDYKDQTS SWKFQVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5015
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol