Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homer protein homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homer protein homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001264006.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9456 |
Nombre | Homer protein homolog 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16074591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16024591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16054591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16064591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16044591
|
enQuireBio™
QP8433-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001264006.1 | |
Homer protein homolog 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9456 | |
Research Use Only | |
HOMER1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGEQPIFSTR AHVFQIDPNT KKNWVPTSKH AVTVSYFYDS TRNVYRIISL DGSKAIINST ITPNMTFTKT SQKFGQWADS RANTVYGLGF SSEHHLSKFA EKFQEFKEAA RLAKEKSQEK MELTSTPSQE SAGGDLQSPL TPESINGTDD ERTPDVTQNS EPRAEPTQNA LPFSHSSAIS KHWEAELATL KGNNAKLTAA LLESTANVKQ WKQQLAAYQE EAERLHKRVT ELECVSSQAN AVHTHKTELN QTIQELEETL KLKEEEIERL KQEIDNAREL QEQRDSLTQK LQEVEIRNKD LEGQLSDLEQ RLEKSQNEQE AFRNNLKTLL EILDGKIFEL TELRDNLAKL LECS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |