Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOMER3 Protein
A cDNA sequence encoding the HOMER3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | HOMER3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999958
|
enQuireBio™
QP12293-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989958
|
enQuireBio™
QP12293-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979958
|
enQuireBio™
QP12293-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HOMER3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HOMER3 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMSTAR EQPIFSTRAH VFQIDPATKR NWIPAGKHAL TVSYFYDATR NVYRIISIGG AKAIINSTVT PNMTFTKTSQ KFGQWADSRA NTVYGLGFAS EQHLTQFAEK FQEVKEAARL AREKSQDGGE LTSPALGLAS HQVPPSPLVS ANGPGEEKLF RSQSADAPGP TERERLKKML SEGSVGEVQW EAEFFALQDS NNKLAGALRE ANAAAAQWRQ QLEAQRAEAE RLRQRVAELE AQAASEVTPT GEKEGLGQGQ SLEQLEALVQ TKDQEIQTLK SQTGGPREAL EAAEREETQQ KVQDLETRNA ELEHQLRAME RSLEEARAER ERARAEVGRA AQLLDVSLFE LSELREGLAR LAEAAP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |