missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | HSF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920059
|
enQuireBio™
QP12322-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910059
|
enQuireBio™
QP12322-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900059
|
enQuireBio™
QP12322-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HSF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HSF1 protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLPVGPGAA GPSNVPAFLT KLWTLVSDPD TDALICWSPS GNSFHVFDQG QFAKEVLPKY FKHNNMASFV RQLNMYGFRK VVHIEQGGLV KPERDDTEFQ HPCFLRGQEQ LLENIKRKVT SVSTLKSEDI KIRQDSVTKL LTDVQLMKGK QECMDSKLLA MKHENEALWR EVASLRQKHA QQQKVVNKLI QFLISLVQSN RILGVKRKIP LMLNDSGSAH SMPKYSRQFS LEHVHGSGPY SAPSPAYSSS SLYAPDAVAS SGPIISDITE LAPASPMASP GGSIDERPLS SSPLVRVKEE PPSPPQSPRV EEASPGRPSS VDTLLSPTAL IDSILRESEP APASVTALTD ARGHTDTEGR PPSPPPTSTP EKCLSVACLD KNELSDHLDA MDSNLDNLQT MLSSHGFSVD TSALLDLFSP SVTVPDMSLP DLDSSLASIQ ELLSPQEPPR PPEAENSSPD SGKQLVHYTA QPLFLLDPGS VDTGSNDLPV LFELGEGSYF SEGDGFAEDP TISLLTGSEP PKAKDPTVS | |
Greater than 75.0% as determined by SDS-PAGE. |