missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human HSP90 His Protein

Código de producto. 18557211 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557211

Marca: Novus Biologicals™ NBC1183620.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-732 of Human HSP90 The Recombinant Human HSP90 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HSP90 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P07900
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación PBS (pH 7.4), 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 3320
Peso molecular 86.8kDa
Nombre HSP90 Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,5 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno HSP 90 (amino acids 1-732), Human, Recombinant, His-tag, E.coli (NP_005339).
Requisitos de almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado