Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB1-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSPB1-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7985-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001307657.1
HSPB1-associated protein 1
Research Use Only
HSPBAP1
Recombinant Protein
E. coli
MAAGSEATTP VIVAAGAGGE EGEHVKPFKP EKAKEIIMSL QQPAIFCNMV FDWPARHWNA KYLSQVLHGK QIRFRMGMKS MSTVPQFETT CNYVEATLEE FLTWNCDQSS ISGPFRDYDH SKFWAYADYK YFVSLFEDKT DLFQDVKWSD FGFPGRNGQE STLWIGSLGA HTPCHLDSYG CNLVFQVQGR KRWHLFPPED TPFLYPTRIP YEESSVFSKI NVVNPDLKRF PQFRKAQRHA VTLSPGQVLF VPRHWWHYVE SIDPVTVSIN SWIELEEDHL ARVEEAITRM LVCALKTAEN PQNTRAWLNP TEVEETSHAV NCCYLNAAVS AFFDRCRTSE VVEIQALRTD GEHMKKEELN VCNHMEVGQT GSQNLTTGTD KPEAASPFGP DLVPVAQRSE EPPSERGGIF GSDGKDFVDK DGEHFGKLHC AKRQQIMSNS ENAIEEQIAS NTTTTPQTFI STDDLLDCLV NPQVTRIVAQ LLIQGRSL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79663
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol