Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | HSPBP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900109
|
enQuireBio™
QP12337-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15980099
|
enQuireBio™
QP12337-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990099
|
enQuireBio™
QP12337-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HSPBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HSPBP1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 2mM EDTA and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDEGSRGSR LPLALPPASQ GCSSGGGGGG GGGSSAGGSG NSRPPRNLQG LLQMAITAGS EEPDPPPEPM SEERRQWLQE AMSAAFRGQR EEVEQMKSCL RVLSQPMPPT AGEAEQAADQ QEREGALELL ADLCENMDNA ADFCQLSGMH LLVGRYLEAG AAGLRWRAAQ LIGTCSQNVA AIQEQVLGLG ALRKLLRLLD RDACDTVRVK ALFAISCLVR EQEAGLLQFL RLDGFSVLMR AMQQQVQKLK VKSAFLLQNL LVGHPEHKGT LCSMGMVQQL VALVRTEHSP FHEHVLGALC SLVTDFPQGV RECREPELGL EELLRHRCQL LQQHEEYQEE LEFCEKLLQT CFSSPADDSM DR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |