missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFI30 Protein
A cDNA sequence encoding the IFI30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10437 |
---|---|
Nombre | IFI30 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IFI30 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920209
|
enQuireBio™
QP12372-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900209
|
enQuireBio™
QP12372-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910209
|
enQuireBio™
QP12372-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10437 | |
Research Use Only | |
IFI30 | |
Human | |
His | |
The IFI30 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
IFI30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNAPLVN VTLYYEALCG GCRAFLIREL FPTWLLVMEI LNVTLVPYGN AQEQNVSGRW EFKCQHGEEE CKFNKVEACV LDELDMELAF LTIVCMEEFE DMERSLPLCL QLYAPGLSPD TIMECAMGDR GMQLMHANAQ RTDALQPPHE YVPWVTVNGK PLEDQTQLLT LVCQLYQGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |