Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000610.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3458 |
Nombre | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005221
|
enQuireBio™
QP8548-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045221
|
enQuireBio™
QP8548-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095211
|
enQuireBio™
QP8548-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025221
|
enQuireBio™
QP8548-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035221
|
enQuireBio™
QP8548-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16015221
|
enQuireBio™
QP8548-ye-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000610.2 | |
IFNG / Interferon Gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3458 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QDPYVKEAEN LKKYFNAGHS DVADNGTLFL GILKNWKEES DRKIMQSQIV SFYFKLFKNF KDDQSIQKSV ETIKEDMNVK FFNSNKKKRD DFEKLTNYSV TDLNVQRKAI HELIQVMAEL SPAAKTGKRK RSQMLFRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |