Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 beta / IL1B Protein
Código de producto. 15925859
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. 15925859
Marca: enQuireBio™ QP52901mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000567.1
ID de gen (Entrez) 3553
Nombre IL-1 beta / IL1B Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL1B
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 12 pg/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 8.3 x 10^7 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAPVRSLNCT LRDSQQKSLV MSGPYELKAL HLQGQDMEQQ VVFSMSFVQG EESNDKIPVA LGLKEKNLYL SCVLKDDKPT LQLESVDPKN YPKKKMEKRF VFNKIEINNK LEFESAQFPN WYISTSQAEN MPVFLGGTKG GQDITDFTMQ FVSS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.