Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-22 (HEK293-expressed) Protein
403.00€ - 9830.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q9GZX6.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
ID de gen (Entrez) | 50616 |
Peso molecular | M.W. Observed: 28-32 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 17 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18708996
|
R&D Systems™
11311-IL-010 |
10 μg |
403.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18778806
|
R&D Systems™
11311-IL-250 |
250 μg |
3390.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18759706
|
R&D Systems™
11311-IL-01M |
1 mg |
9830.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18755766
|
R&D Systems™
11311-IL-050 |
50 μg |
1110.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Measured by its ability to induce IL-10 secretion in COLO 205 human colorectal adenocarcinoma cells. Nagalakshmi, M.L. et al. (2004) International Immunopharmacology 4:679. The ED50 for this effect is 0.160-1.60 ng/mL.Especificaciones
Q9GZX6.1 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. | |
M.W. Observed: 28-32 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 17 kDa | |
Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 | |
Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS. |
Bioactivity | |
50616 | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-22 protein Ala34-Ile179 | |
Unconjugated | |
IL-22 |