Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13 / ALRH Protein
A DNA sequence encoding the Human IL13 / ALRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002179.2
ID de gen (Entrez) 3596
Nombre IL13 / ALRH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15983488
Ver documentos
enQuireBio™
QP10320-ec-2ug
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15963488
Ver documentos
enQuireBio™
QP10320-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15953488
Ver documentos
enQuireBio™
QP10320-ec-100ug
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15973488
Ver documentos
enQuireBio™
QP10320-ec-250ug
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
NP_002179.2
IL13 / ALRH Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
GPVPPSTALR ELIEELVNIT QNQKAPLCNG SMVWSINLTA GMYCAALESL INVSGCSAIE KTQRMLSGFC PHKVSAGQFS SLHVRDTKIE VAQFVKDLLL HLKKLFREGQ FN
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
3596
Research Use Only
IL13
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.2, with 5 % trehalose, lyophilized