Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13 / ALRH Protein
Código de producto. 15953488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15953488 100 μg 100 microgramos
15983488 2 μg 2 microgramos
15963488 10 μg 10 microgramos
15973488 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15953488
Marca: enQuireBio™ QP10320ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IL13 / ALRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002179.2
ID de gen (Entrez) 3596
Nombre IL13 / ALRH Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL13
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GPVPPSTALR ELIEELVNIT QNQKAPLCNG SMVWSINLTA GMYCAALESL INVSGCSAIE KTQRMLSGFC PHKVSAGQFS SLHVRDTKIE VAQFVKDLLL HLKKLFREGQ FN
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.2, with 5 % trehalose, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.