Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F10 / IL-38 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7890-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_115945.4
IL1F10 / IL-38 Protein
Research Use Only
Il1f10
Recombinant Protein
E. coli
MCSLPMARYY IIKYADQKAL YTRDGQLLVG DPVADNCCAE KICILPNRGL ARTKVPIFLG IQGGSRCLAC VETEEGPSLQ LEDVNIEELY KGGEEATRFT FFQSSSGSAF RLEAAAWPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP SARTKFYFEQ SW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84639
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol