Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Integrin alpha M beta 2 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Marque:  R&D Systems™ 4047-AM-050
456.14 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Code produit. 18156840
  • 597.00€ / 50 microgramos
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Recombinant Human Integrin alpha M beta 2 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Integrin alpha M beta 2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl and MgCl 2 .
124.7 kDa (Integrin alphaM), 79 kDa (Integrin beta2)
50 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
3684
Integrin alpha M beta 2
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Integrin alpha M beta 2 protein, (N-terminus) Human Integrin alpha M (Phe17-Asn1105) Accession &Num; NP_001139280 acidic tail Human Integrin beta 2 (Gln23-Asn700) Accession &Num; P05107 basic tail (C-terminus)
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis