Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JSRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the JSRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | JSRP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910539
|
enQuireBio™
QP12473-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900539
|
enQuireBio™
QP12473-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990529
|
enQuireBio™
QP12473-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
JSRP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The JSRP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSMTTRA WEELDGGLGS CQALEDHSAL AETQEDRASA TPRLADSGSV PHDSQVAEGP SVDTRPKKME KEPAARGTPG TGKERLKAGA SPRSVPARKK AQTAPPLQPP PPPPALSEEL PWGDLSLNKC LVLASLVALL GSAFQLCRDA VPGEAALQAR VPEPWVPPSS APREPSSPLP KFEAQAPPSA PPAPRAEAEV RPKIPGSREA AENDEEEPGE ATGEAVREDR VTLADRGPKE RPRREGKPRK EKPRKEERPK KERPRKEERP RAAREPREAL PQRWESREGG HRPWARDSRD AEPRKKQAWV SPRRPDEEQR PGSRQKLRAG KGRD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |