missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KLF6 Protein

Código de producto. p-7150364
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15910619

Marca: enQuireBio™ QP124992ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the KLF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre KLF6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLPMC SIFQELQIVH ETGYFSALPS LEEYWQQTCL ELERYLQSEP CYVSASEIKF DSQEDLWTKI ILAREKKEES ELKISSSPPE DTLISPSFCY NLETNSLNSD VSSESSDSSE ELSPTAKFTS DPIGEVLVSS GKLSSSVTST PPSSPELSRE PSQLWGCVPG ELPSPGKVRS GTSGKPGDKG NGDASPDGRR RVHRCHFNGC RKVYTKSSHL KAHQRTHTGE KPYRCSWEGC EWRFARSDEL TRHFRKHTGA KPFKCSHCDR CFSRSDHLAL HMKRHL
Tampón The KLF6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado