missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KLRD1 Protein

A cDNA sequence encoding the KLRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12511-1ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900669

  • 143.00€ / 1 microgramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

KLRD1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPKNSFTKL SIEPAFTPGP NIELQKDSDC CSCQEKWVGY RCNCYFISSE QKTWNESRHL CASQKSSLLQ LQNTDELDFM SSSQQFYWIG LSYSEEHTAW LWENGSALSQ YLFPSFETFN TKNCIAYNPN GNALDESCED KNRYICKQQL IHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLRD1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado