Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KNG1 / BDK / kininogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000884.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3827 |
Nombre | KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16056601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16006601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16046601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16026601
|
enQuireBio™
QP8809-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_000884.1 | |
KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3827 | |
Research Use Only | |
KNG1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSRIGEIKEE TTVSPPHTSM APAQDEERDS GKEQGHTRRH DWGHEKQRKH NLGHGHKHER DQGHGHQRGH GLGHGHEQQH GLGHGHKFKL DDDLEHQGGH VLDHGHKHKH GHGHGKHKNK GKKNGKHNGW KTEHLASSSE DSTTPSAQTQ EKTEGPTPIP SLAKPGVTVT FSDFQDSDLI ATMMPPISPA PIQSDDDWIP DIQIDPNGLS FNPISDFPDT TSPKCPGRPW KSVSEINPTT QMKESYYFDL TDGLS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |