missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L-lactate dehydrogenase C chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002292.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3948 |
Nombre | L-lactate dehydrogenase C chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072230
|
enQuireBio™
QP6291-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002292.1 | |
L-lactate dehydrogenase C chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3948 | |
Research Use Only | |
LDHC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STVKEQLIEK LIEDDENSQC KITIVGTGAV GMACAISILL KDLADELALV DVALDKLKGE MMDLQHGSLF FSTSKITSGK DYSVSANSRI VIVTAGARQQ EGETRLALVQ RNVAIMKSII PAIVHYSPDC KILVVSNPVD ILTYIVWKIS GLPVTRVIGS GCNLDSARFR YLIGEKLGVH PTSCHGWIIG EHGDSSVPLW SGVNVAGVAL KTLDPKLGTD SDKEHWKNIH KQVIQSAYEI IKLKGYTSWA IGLSVMDLVG SILKNLRRVH PVSTMVKGLY GIKEELFLSI PCVLGRNGVS DVVKINLNSE EEALFKKSAE TLWNIQKDLI F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |