missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | LAMP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910729
|
enQuireBio™
QP12530-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990719
|
enQuireBio™
QP12530-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900729
|
enQuireBio™
QP12530-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LAMP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAMP2 (0.94 mg/ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 130mM NaCl and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVCFRLFPVP GSGLVLVCLV LGAVRSYALE LNLTDSENAT CLYAKWQMNF TVRYETTNKT YKTVTISDHG TVTYNGSICG DDQNGPKIAV QFGPGFSWIA NFTKAASTYS IDSVSFSYNT GDNTTFPDAE DKGILTVDEL LAIRIPLNDL FRCNSLSTLE KNDVVQHYWD VLVQAFVQNG TVSTNEFLCD KDKTSTVAPT IHTTVPSPTT TPTPKEKPEA GTYSVNNGND TCLLATMGLQ LNITQDKVAS VININPNTTH STGSCRSHTA LLRLNSSTIK YLDFVFAVKN ENRFYLKEVN ISMYLVNGSV FSIANNNLSY WDAPLGSSYM CNKEQTVSVS GAFQINTFDL RVQPFNVTQG KYSTAQDCSA DDDNFLVPIA VGAALAGVLI LVLLAYFIGL KHHHAGYEQF |