missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | LAP3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920749
|
enQuireBio™
QP12537-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15910749
|
enQuireBio™
QP12537-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15900749
|
enQuireBio™
QP12537-1mg |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
LAP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAP3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.5), 50% glycerol, 5mM DTT and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MFLLPLPAAG RVVVRRLAVR RFGSRSLSTA DMTKGLVLGI YSKEKEDDVP QFTSAGENFD KLLAGKLRET LNISGPPLKA GKTRTFYGLH QDFPSVVLVG LGKKAAGIDE QENWHEGKEN IRAAVAAGCR QIQDLELSSV EVDPCGDAQA AAEGAVLGLY EYDDLKQKKK MAVSAKLYGS GDQEAWQKGV LFASGQNLAR QLMETPANEM TPTRFAEIIE KNLKSASSKT EVHIRPKSWI EEQAMGSFLS VAKGSDEPPV FLEIHYKGSP NANEPPLVFV GKGITFDSGG ISIKASANMD LMRADMGGAA TICSAIVSAA KLNLPINIIG LAPLCENMPS GKANKPGDVV RAKNGKTIQV DNTDAEGRLI LADALCYAHT FNPKVILNAA TLTGAMDVAL GSGATGVFTN SSWLWNKLFE ASIETGDRVW RMPLFEHYTR QVVDCQLADV NNIGKYRSAG ACTAAAFLKE FVTHPKWAHL DIAGVMTNKD EVPYLRKGMT GRPTRTLIEF LLRFSQDNA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |