missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHPP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LHPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001161352.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64077 |
Nombre | LHPP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16072581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16052581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16062581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16042581
|
enQuireBio™
QP8086-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001161352.1 | |
LHPP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64077 | |
Research Use Only | |
LHPP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPWGKRLAG VRGVLLDISG VLYDSGAGGG TAIAGSVEAV ARLKRSRLKV RFCTNESQKS RAELVGQLQR LGFDISEQEV TAPAPAACQI LKEQGLRPYL LIHDGVRSEF DQIDTSNPNC VVIADAGESF SYQNMNNAFQ VLMELEKPVL ISLGKGRYYK ETSGLMLDVG PYMKALEYAC GIKAEVVGKP SPEFFKSALQ AIGVEAHQAV MIGDDIVGDV GGAQRCGMRA LQVRTGKFRP SDEHHPEVKA DGYVDNLAEA VDLLLQHADK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |