Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN28B Protein
A cDNA sequence encoding the LIN28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | LIN28B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900859
|
enQuireBio™
QP12572-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920859
|
enQuireBio™
QP12572-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910859
|
enQuireBio™
QP12572-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LIN28B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LIN28B solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEGGAS KGGGEEPGKL PEPAEEESQV LRGTGHCKWF NVRMGFGFIS MINREGSPLD IPVDVFVHQS KLFMEGFRSL KEGEPVEFTF KKSSKGLESI RVTGPGGSPC LGSERRPKGK TLQKRKPKGD RCYNCGGLDH HAKECSLPPQ PKKCHYCQSI MHMVANCPHK NVAQPPASSQ GRQEAESQPC TSTLPREVGG GHGCTSPPFP QEARAEISER SGRSPQEASS TKSSIAPEEQ SKKGPSVQKR KKT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |