Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ly6/PLAUR domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7780-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182614.1
Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
Research Use Only
LYPD6
Recombinant Protein
E. coli
AQSRDFTVKD IIYLHPSTTP YPGGFKCFTC EKAADNYECN RWAPDIYCPR ETRYCYTQHT MEVTGNSISV TKRCVPLEEC LSTGCRDSEH EGHKVCTSCC EGNICNLPLP RNETDATFAT TSPINQTNGH PRCMSVIVSC LWLWLGLML
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
130574
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol